Merck
1.04074
Millipore
D-(+)-グルコース 一水和物
for biochemistry
別名:
グルコース, デキストロース 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6 · H2O
CAS番号:
分子量:
198.17
Beilstein:
5250278
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
200-075-1
NACRES:
NA.79
品質水準
形状
solid
自己発火温度
500 °C
有効性
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
83 °C
かさ密度
630 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI Key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water; calc. on anhydrous substance): 52.5 - 53.2 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Maltose (HPLC): ≤ 0.2 %
Water: 8 - 10 %
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1