由来生物
corn
品質水準
認証
USP/NF
meets USP testing specifications
アッセイ
97.5-102.0% anhydrous basis
形状
powder
色
white
保管温度
room temp
SMILES記法
O.OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6.H2O/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8;/h1,3-6,8-12H,2H2;1H2/t3-,4+,5+,6+;/m0./s1
InChI Key
SPFMQWBKVUQXJV-BTVCFUMJSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
デキストロース一水和物は以下の用途に用いられています。
- 導電率を計測する際の誘電泳動緩衝液の成分
- 腹腔内ブドウ糖負荷試験(IPGTT)のためのラットへの投与
- 破骨細胞の培養に用いるダルベッコ改変イーグル培地の成分
生物化学的/生理学的作用
デキストロースまたはグルコースは、脳や筋肉の細胞に必須の代謝物です。数多くの経路に関与し、その濃度はインスリンホルモンによって微調整されています。デキストロースは主に細胞培養に用いられ、高濃度では有害となり、間葉系肝細胞の増殖を低下させます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D9559-1KG:
D9559-BULK:
D9559-VAR:
D9559-25KG:
D9559-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Glucose neurotoxicity
Nature Reviews. Neuroscience, 9(1), 36-36 (2008)
Investigating the effects of bone cement, cyanoacrylate glue and marine mussel adhesive protein from Mytilus edulis on human osteoblasts and fibroblasts in vitro
Annals of Anatomy = Anatomischer Anzeiger : Official Organ of the Anatomische Gesellschaft, 186(5-6), 561-566 (2004)
Genomes and phenomes of a population of outbred rats and its progenitors
Scientific data, 1, 140011-140011 (2014)
High glucose concentration in cell culture medium does not acutely affect human mesenchymal stem cell growth factor production or proliferation
American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology, 296(6), R1735-R1743 (2009)
Analysis of the role of elution buffers on the separation capabilities of dielectrophoretic devices
Sensing and Bio-Sensing Research, 7, 162-167 (2016)