Merck
1.08337
Millipore
D-(+)-グルコース
anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur
別名:
デキストロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1724615
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
EC Index Number:
200-075-1
NACRES:
NA.79
認証
reag. Ph. Eur.
品質水準
フォーム
solid
自己発火温度
500 °C
有効性
25800 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
150-152 °C (lit.)
溶解性
470 g/L
かさ密度
630 kg/m3
保管温度
15-25°C
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
生化学用無水物 Reag. Ph Eur
アプリケーション
D(+)-Glucose anhydrous for biochemistry Reag. Ph Eur. CAS 50-99-7, molar mass 180.16 g/mol.
アナリシスノート
Assay (calc. on anhydrous substance)97.5 - 102.0 %Identity (specific rotation)passes testIdentity (HPLC)passes testIdentity (water)passes testAppearance of solutionpasses testConductivity≤ 20 µS/cmRelated substances (sum of impurities A and B)≤ 0.4 %Related substances (impurity C)≤ 0.2 %Related substances (impurity D)≤ 0.15 %Related substances (unspecified impurities)≤ 0.10 %Related substances (Sum of all impurities)≤ 0.5 %Dextrinpasses testSoluble starch, sulfite≤ 15 ppmResidual solvents (ICH Q3C)excluded by the manufacturing processWater (according to Karl Fischer)≤ 1.0 %Corresponds to Reag. Ph.Eur.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1