Merck
93283
Sigma-Aldrich
トリス-EDTAバッファー 溶液
BioUltra, for molecular biology, pH 8.0
別名:
TEバッファー, TEバッファー 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41105319
eCl@ss:
32129211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
グレード
for molecular biology
品質水準
製品種目
BioUltra
形状
liquid
不純物
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.0±0.2 (25 °C)
微量陽イオン
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
λ
neat
UV吸収
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.01
アプリケーション
sample preparation
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H16N2O8.C4H11NO3/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;5-4(1-6,2-7)3-8/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);6-8H,1-3,5H2
InChI Key
VLEIUWBSEKKKFX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Tris-EDTAは、研究用の生物学的バッファーです。Tris塩基とEDTA(金属キレート剤)を組み合わせたものです。Trisには緩衝能があり、 生物学的サンプルの安定したpHを維持します。一方、EDTAは二価金属イオンをキレートすることで、金属イオンの干渉を防ぐのに役立ちます。Tris EDTAは、DNAおよびRNAサンプル調製、電気泳動、酵素反応などの分子生物学技術でよく使われています。ヌクレアーゼおよび金属依存性酵素の活性を阻害することによって、核酸の安定性および完全性の維持を助けます。
アプリケーション
TEバッファーは、一般的な抽出、懸濁、洗浄、保存バッファーとして、ならびにDNAやRNAの調製において有用です。DNAシーケンシング、制限酵素消化、ライゲーションおよびポリメラーゼ連鎖反応(PCR)に一般的に使用されています。
特徴および利点
  • BioUltraグレード - 多くの分子生物学的用途に最適
  • DNase、RNase、ホスファターゼ、プロテアーゼフリー
  • 高純度で微量金属フリー
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93283-VAR:
93283-100ML:4548173183602
93283-500ML:4548173183619
93283-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A A Khan et al.
Journal of industrial microbiology & biotechnology, 20(2), 90-94 (1998-06-27)
A rapid and sensitive method for the detection of genetically engineered microorganisms in soil and sediments has been devised by in vitro amplification of the target DNAs by a polymerase chain reaction. A cloned catechol 2,3-dioxygenase gene located on the
Marina Ishii et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 137-140(1-12), 555-571 (2008-05-15)
The thermal stability of recombinant green fluorescent protein (GFP) in sodium chloride (NaCl) solutions at different concentrations, pH, and temperatures was evaluated by assaying the loss of fluorescence intensity as a measure of denaturation. GFP, extracted from Escherichia coli cells
Quan-Ping Su et al.
Vaccine, 25(6), 970-975 (2006-10-24)
We have demonstrated that phage display Candida albicans (C. albicans) LKVIRK epitope was protective in systemically infected C57BL/6J mice. The different development from precursor Ths, Th1 or Th2, will result in a protective or nonprotective immune response. To compare the
Inbar Ben-Zvi et al.
ESC heart failure, 7(3), 835-843 (2020-04-08)
The aims of the study are to assess the levels of coronary sinus (CS) miRNAs of systolic heart failure (HF) patients in samples obtained during cardiac resynchronization therapy (CRT) device implantation and compare them to the peripheral systemic venous miRNA
Stuart W Tompson et al.
Bio-protocol, 7(10) (2017-08-02)
There are several in silico programs that endeavor to predict the functional impact of an individual's sequence variation at splice donor/acceptor sites, but experimental confirmation is problematic without a source of RNA from the individual that carries the variant. With