product name
トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン, Sterile solution. Suitable for DNA and RNA applications. Tris buffer is useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
グレード
Molecular Biology
品質水準
形状
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
色
clear colorless
有効pH範囲
7-9
pKa (25 °C)
8.1
bp
219-220 °C/10 mmHg (lit.)
mp
167-172 °C (lit.)
その他の活性
DNases, RNases, none detected
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2
InChI Key
LENZDBCJOHFCAS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- Physicochemical cell disruption of Bacillus sp. for recovery of polyhydroxyalkanoates: future bioplastic for sustainability.: This research used Tris buffer, pH 8.0, for cell lysis and extraction processes, contributing to sustainable bioplastic production through efficient recovery of polyhydroxyalkanoates (Bhat et al., 2024).
警告
法的情報
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
648314-100ML:
648314-ML:
US2648314-100ML:
試験成績書(COA)