Merck
717185
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 230-400 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
23201100
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
グレード
technical grade
technical (grade)
品質水準
形状
powder
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
≥480 m2/g , approx.
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
230-400 mesh
40-63 μm
ポアサイズ
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シリカゲルは、二ヨウ化サマリウム-水(SmI2-H2O)を用いてメルドラム酸からの3-ヒドロキシ酸の合成をモニターする際の、薄層クロマトグラフィーの固定相物質として使用できます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
717185-100G:4548173924229
717185-VAR:
717185-BULK:
717185-5KG:4548173924250
717185-25KG:4548173924243
717185-1KG:4548173924236
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
236772
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
Supelco
60741
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
60742
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
シリカゲル
Selective synthesis of 3-hydroxy acids from Meldrum?s acids using SmI2-H2O.
Szostak M, et al.
Nature Protocols, 7(5), 970?977-970?977 (2012)
関連コンテンツ
低圧液体クロマトグラフィー(LPLC)は、低圧で作動するクロマトグラフィー技術の1つで、移動相はポンプの働きにより固定相が充てんされたカラム内を移動します。
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.