Merck
60741
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade, 70-230 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
グレード
high-purity grade
品質水準
詳細
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
形状
powder or crystals
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
470-530 m2/g
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
63-200 μm
70-230 mesh
ポアサイズ
0.7-0.85 cm3/g pore volume
60 Å average pore size (52-73 Å)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカゲルは、コロイド状シリカの硬い3Dネットワークです。 チーグラー・ナッタ触媒の活性チタン(III)中心の担体としてみ使用されています。シリカゲルにより、粒子サイズ分布が狭くかさ密度の高い均一なポリマー粒子が形成される制御された断片化が可能になります。 シリカゲルは以下のように分類されます:
a. アクアゲル - 孔に水が充填されています
b. キセロゲル - 蒸発プロセスにより孔の中の水相が除去されます
c. エアロゲル - 超臨界抽出により溶媒が除去されます
アプリケーション
シリカゲルは、単純ろ過による単層カーボンナノチューブ(SWNT)の分離に使用される可能性があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60741-VAR:
60741-250G:
60741-BULK:
60741-6X1KG:
60741-5KG:
60741-1KG:
60741-25KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
シリカゲル technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
227196
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
60752
シリカゲル
シリカ for column chromatography (70-230 mesh ASTM)
Millipore
1.07734
シリカ
シリカゲル high purity, 90Å, 35-70 mesh, for column chromatography
Supelco
60746
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 220-440 mesh particle size, 35-75 μm particle size, for flash chromatography
Supelco
60738
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 923), pore size 30 Å, 100-200 mesh
Supelco
214477
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 40, 35-70 mesh, for column chromatography
Supelco
60736
シリカゲル
Christopher A Dyke et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(12), 4497-4509 (2005-03-24)
In this report, procedures are discussed for the enrichment of single-walled carbon nanotube (SWNT) types by simple filtration of the functionalized SWNTs through silica gel. This separation uses nanotube sidewall functionalization employing two different strategies. In the first approach, a
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)