製品名
シリカゲル, high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
グレード
high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%)
品質水準
詳細
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
for flash chromatography
for preparative liquid chromatography
フォーム
powder
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
230-400 mesh
40-63 μm
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
アプリケーション
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60752-25KG:
60752-5KG:
60752-500G:
60752-BULK:
60752-6X1KG:
60752-1KG:
60752-6X500G:
60752-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック