Merck
717177
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
technical grade, 70-230 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, technical grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh, 63-200 μm
グレード
technical grade
品質水準
形状
powder
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
≥480 m2/g , approx.
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
63-200 μm
70-230 mesh
ポアサイズ
0.7-0.85 cm3/g pore volume (approx.)
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • クロマトグラフィー分離:シリカゲルは、さまざまな化合物を分離するためのクロマトグラフィーの固定相として広く使用されています。ペンタブロモベンジル基修飾シリカゲルなどのシリカゲル修飾の革新により、ニコチンアミドなどの代謝物の分離効率が向上しました。このアプリケーションは、医薬品分析やメタボロミクス研究にとって極めて重要であり、生物学的に関連する分子の定量化において高い精度と正確性を提供します(Ozaki et al., Analytical Biochemistry, 2022)。
  • 環境汚染物質の検出:シリカゲルは、環境汚染物質を選択的に認識して結合する分子インプリントポリマー(MIP)を作成するために使用されます。注目すべきアプリケーションは、分子インプリントシリカゲルに量子ドットを埋め込んで、食品サンプル中のアミノイミダゾアザアレーン(AIA)を検出することです。この方法は高い選択性と感度を提供し、食品の安全性と環境モニタリングのための強力なツールになります(Qiao et al., Current Analytical Chemistry, 2021)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
717177-100G:4548173954059
717177-BULK:
717177-5KG:4548173954073
717177-1KG:4548173925974
717177-25KG:4548173954066
717177-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
シリカゲル technical grade 40, 6-14 mesh
Supelco
214426
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 90Å, 70-230 mesh, for column chromatography
Supelco
60745
シリカゲル
シリカゲル Davisil® grade 22, pore size 60 Å, 60-200 mesh
Supelco
343323
シリカゲル
シリカゲル for column chromatography, 60
Supelco
89943
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
227196
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 130-270 mesh, for column chromatography
Supelco
288608
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
236772
シリカゲル