Merck
227196
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (9385), 230-400 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
製品名
シリカゲル, high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
グレード
high-purity grade (9385)
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
EMD Millipore®
テクニック
LPLC: suitable
表面積
550 m2/g
Matrix
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
230-400 mesh
40-63 μm
ポアサイズ
~0.8 cm3/g pore volume
60 Å
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカゲルは、コロイダルシリカの堅固な3Dネットワークです。本製品はZiegler-Natta触媒の活性チタン(III) 中心の担持材料としてのみ使用されます。シリカゲルを使用すると、フラグメンテーションを制御し、狭い粒径分布と高いかさ密度を有する均一なポリマー粒子を形成できます。シリカゲルは以下のように分類されます。
a. アクアゲル-孔が水で充填されています
b. キセロゲル-蒸発プロセスにより孔中の水相が除去されています
c. エアロゲル-超臨界抽出により溶媒が除去されています
アプリケーション
シリカゲルは、MCM-41型メソポーラス吸着剤の比較に使用されました。
低圧および中圧液体クロマトグラフィーに適しています。
法的情報
EMD Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
QR-065-1KG:
227196-VAR:
227196-5KG:4548173932699
227196-BULK:
227196-100G:4548173932668
227196-25KG:4548173932682
227196-1KG:4548173932675
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Silica for column chromatography
Millipore
1.07729
Silica
シリカゲル high-purity grade, average pore size 60 Å (52-73 Å), 70-230 mesh, 63-200 μm, for column chromatography
Supelco
60741
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
288624
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 635), pore size 60 Å, 60-100 mesh
Supelco
236799
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (Davisil Grade 643), pore size 150 Å, 200-425 mesh
Supelco
236810
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (7754), pore size 60 Å, 70-230 mesh
Supelco
403598
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (7749), with gypsum binder and fluorescent indicator, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
346446
シリカゲル
Jane McHowat et al.
Frontiers in physiology, 11, 460-460 (2020-05-28)
Endothelial activation and dysfunction are hallmarks of inflammation. Neutrophil-vascular endothelium interactions have significant effects on vascular wall physiology and pathology. Myeloperoxidase (MPO)-derived products released from activated neutrophils can mediate the inflammatory response and contribute to endothelial dysfunction. 2-Chlorofatty aldehyde (2-ClFALD)
Celine L Hartman et al.
Journal of lipid research, 59(1), 113-122 (2017-11-24)
Endothelial dysfunction is a hallmark of multiple inflammatory diseases. Leukocyte interactions with the endothelium have significant effects on vascular wall biology and pathophysiology. Myeloperoxidase (MPO)-derived oxidant products released from leukocytes are potential mediators of inflammation and endothelial dysfunction. 2-Chlorofatty acids
T Martin et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (1)(1), 24-25 (2002-07-18)
Texture-related features of water intrusion in hydrophobised MCM-41 silicas render these materials especially suitable for energy dissipation in mechanical dampers.
Jesse J Chen et al.
PloS one, 4(3), e4949-e4949 (2009-03-24)
Glycerol nucleic acid (GNA) has an acyclic phosphoglycerol backbone repeat-unit, but forms stable duplexes based on Watson-Crick base-pairing. Because of its structural simplicity, GNA is of particular interest with respect to the possibility of evolving functional polymers by in vitro
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)