Merck
1.07734
Millipore
シリカ
for column chromatography (70-230 mesh ASTM)
別名:
二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
41115711
EC Index Number:
231-545-4
物質
spherical silica gel
品質水準
マトリックス活性基
Irregular-Shaped Silica Gel
粒径
63-200 μm
ポアサイズ
6 nm mean pore size
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
かさ密度
200‑1430 kg/m3
アプリケーション
plasma purification
保管温度
2-30°C
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
irregularly shaped silica gel matrix ideal for simple adsorption processes and normal-phase chromatography
特徴および利点
Silica gel 60 (0.063-0.200 mm) provides users with:
  • High adsorptive capacity
  • High chemical inertness and non-toxicity.
  • Protective moisture-sensitive substances during storage and transport or for maintaining the dryness of anhydrous solvents.
  • Granulates in different sizes or beads
包装
Plastic bottle
アナリシスノート
pH-value (10 % suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02 %
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Loss on drying (150 °C): ≤ 7.0 %
Particle Size (d10): 75 - 95 µm
Particle Size (d50): 125 - 150 µm
Particle Size (d90): 215 - 245 µm
The specific surface area and the pore volume are related to the raw material
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1077341003:
1077340500:
1077340000:
1077349400:
1077349408:
1077349021:
MY11077349994:
1077349025:
1077349100:
1077345000:
1077342500:
1077341000:
1077349508:
1077348889:
1077349999:
1077349026:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
シリカ for column chromatography
Millipore
1.09389
シリカ
シリカゲル high-purity grade (puriss), pore size 60 Å, 70-230 mesh, for column chromatography
Supelco
60740
シリカゲル
シリカゲル for thin-layer chromatography
Supelco
1.07731
シリカゲル
シリカゲル technical grade, pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size, 40-63 μm particle size
Supelco
717185
シリカゲル
Tomohiro Makino et al.
Biochemical pharmacology, 171, 113717-113717 (2019-11-22)
Heritable disorders associated with hemoglobin production are the most common monogenic disorders. These are mainly represented by disorders such as β-thalassemia and sickle cell disease. Induction of fetal hemoglobin (HbF) has been known to ameliorate the clinical severity of these