Merck
60740
Supelco
Silica gel Inorganic Sorbent
high-purity grade (puriss), 70-230 mesh
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352309
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
product name
シリカゲル, high-purity grade (puriss), pore size 60 Å, 70-230 mesh, for column chromatography
グレード
high-purity grade (puriss)
品質水準
詳細
activity acc. to Brockmann and Schodder 2 - 3
形状
powder
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
テクニック
LPLC: suitable
表面積
500 m2/g
マトリックス
Silica
マトリックス活性基
silica
粒径
63-200 μm
70-230 mesh
ポアサイズ
0.8 cm3/g pore volume
60 Å
pH
6.0-7.5 (25 °C, 10% in H2O)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
分離法
hydrophilic interaction (HILIC)
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silica gel is a rigid 3D network of colloidal silica. It is exclusively used as a support material for the active titanium (III) centers in Ziegler-Natta catalysts. Silica gel allows a controlled fragmentation leading to form uniform polymer particles with narrow particle size distribution and high bulk density. Silica gel is classified as below:
a. Aquagel - pores are filled with water
b. Xerogel - by the process of evaporation, aqueous phase in the pores are removed
c. Aerogel - solvent removed by supercritical extraction
アプリケーション
Silica gel may be used in separation of single-walled carbon nanotube (SWNT) by simple filtration.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
60740-VAR:
60740-100G:
60740-500G:
60740-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
シリカゲル technical grade (w/ Ca, ~0.1%), 60Å, 230-400 mesh particle size, Ca 0.1-0.3 %
Supelco
12479
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (9385), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
227196
シリカゲル
シリカ for column chromatography
Millipore
1.15111
シリカ
シリカゲル high-purity grade (w/ Ca, ~0.1%), pore size 60 Å, 230-400 mesh particle size
Supelco
60752
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade (7749), with gypsum binder and fluorescent indicator, suitable for thin layer chromatography (TLC)
Supelco
346446
シリカゲル
シリカゲル high-purity grade, 60Å, 35-60 mesh particle size
Supelco
60742
シリカゲル
Christopher A Dyke et al.
Journal of the American Chemical Society, 127(12), 4497-4509 (2005-03-24)
In this report, procedures are discussed for the enrichment of single-walled carbon nanotube (SWNT) types by simple filtration of the functionalized SWNTs through silica gel. This separation uses nanotube sidewall functionalization employing two different strategies. In the first approach, a
A simple method for production of pure silica from rice hull ash
Kalapathy, U., A. Proctor, and J. Shultz.
Bioresource Technology, 73, 257-262 (2000)
Silica gel supported zirconocene dichloride/methylalumoxane catalysts for ethylene polymerization: Effects of heterogenation on activity, polymer microstructure and product morphology.
Janiak, Christoph, and Bernhard Rieger.
Angew. Makromol. Chem., 215, 47-57 (1994)