Merck
45521
Supelco
グリホサート
PESTANAL®, analytical standard
別名:
N-(ホスホノメチル)グリシン, グリホサート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(HO)2P(O)CH2NHCH2CO2H
CAS番号:
分子量:
169.07
Beilstein:
2045054
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
230 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
OC(=O)CNCP(O)(O)=O
InChI
1S/C3H8NO5P/c5-3(6)1-4-2-10(7,8)9/h4H,1-2H2,(H,5,6)(H2,7,8,9)
InChI Key
XDDAORKBJWWYJS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グリホサートは、出芽後の雑草防除や植生管理に使用される非選択性で適用範囲の広い持続的除草剤です
アプリケーション
グリホサートは、環境サンプル中の分析物をさまざまなクロマトグラフィー技術を用いて定量化するための、分析用参照標準として使用されることがあります
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45521-BULK:
45521-VAR:
45521-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of glyphosate by ion chromatography
Zhu Y, et al.
Talanta, 850(1-2), 297-301 (1999)
Re-evaluation of glyphosate determination in water by liquid chromatography coupled to electrospray tandem mass spectrometry
Ibanez M, et al.
Journal of Chromatography A, 1134(1-2), 51-55 (2006)
Glyphosate: A Unique Global Herbicide (1997)
Stephen O Duke
Journal of agricultural and food chemistry, 59(11), 5835-5841 (2010-10-06)
High levels of aminomethylphosphonic acid (AMPA), the main glyphosate metabolite, have been found in glyphosate-treated, glyphosate-resistant (GR) soybean, apparently due to plant glyphosate oxidoreductase (GOX)-like activity. AMPA is mildly phytotoxic, and under some conditions the AMPA accumulating in GR soybean
Martin M Vila-Aiub et al.
Pest management science, 69(2), 228-232 (2012-12-21)
Glyphosate resistance in populations of the C(4) perennial Sorghum halepense (Johnsongrass) and C(3) annual Lolium rigidum (rigid ryegrass) has evolved and been documented in many cropping areas around the globe. In S. halepense and in the majority of reported cases
資料
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
プロトコル
EPA Method 547 outlines the analysis of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, post column derivatization, and fluorescence detection
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column