Merck
31264
Supelco
3-メチルフォスフィニコプロピオン酸
PESTANAL®, analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9O4P
CAS番号:
分子量:
152.09
Beilstein:
2242347
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CP(O)(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C4H9O4P/c1-9(7,8)3-2-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)(H,7,8)
InChI Key
QXFUBAAEKCHBQY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-(メチルホスフィニコ)プロピオン酸は殺虫剤グルホシネートアンモニウムの代謝物です。
アプリケーション
3-(メチルホスフィニコ)プロピオン酸は、質量分析器を連結させたガスクロマトグラフィー(GC/MS)を使用した殺虫剤中の3-(メチルホスフィニコ)プロピオン酸測定の参照標準として使用できる可能性があります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
31264-BULK:
31264-VAR:
31264-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Code of Federal Regulations: 1985-1999 (1997)
Sara Panseri et al.
Food chemistry, 330, 127205-127205 (2020-06-11)
The incidence of endocrine disruptors, both possible (glyphosate and glufosinate), and demonstrated (perchlorate and chlorate), was estimated in baby food commodities (meat, fish, cheese, vegetable and fruit). Ion-chromatography coupled to high resolution mass spectrometry analysis of the 105 samples did
Development of a method for the simultaneous determination of phosphoric and amino acid group containing pesticides by gas chromatography with mass-selective detection: Optimization of the derivatization procedure using an experimental design approach
Stalikas.DC, et al.
Journal of Chromatography A, 872(1-2), 215-225 (2000)