Merck
45520
Supelco
グルホシネートアンモニウム
PESTANAL®, analytical standard
別名:
2-アミノ-4-(ヒドロキシメチルホスフィニル)酪酸 アンモニウム塩, DL-ホスフィノトリシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H15N2O4P
CAS番号:
分子量:
198.16
Beilstein:
8163399
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
eCl@ss:
39110524
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
215 °C
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
N.CP(O)(=O)CCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12NO4P.H3N/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8;/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10);1H3
InChI Key
ZBMRKNMTMPPMMK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルホシネート-アンモニウムは、グルタミン酸のホスフィン酸類似体です。
アプリケーション
グルホシネート-アンモニウムは、以下の分析物の測定のための標準品として使用される場合があります:
  • 混合モード固相抽出(SPE)によるヒト血清サンプル、tert-ブチルジメチルシリル(t-BDMS)誘導体化および電子衝撃(EI)検出モードで作動するガスクロマトグラフィー-質量分析(GC-MS)。
  • EI 検出モード装備のタンデム質量分析(MS/MS)と組み合わせた GC を用いて分析する前のイオン交換クリーンアップと誘導体化による水サンプル。
  • 蛍光検出と組み合わせた高速液体クロマトグラフィー(HPLC-FLD)によるフィンランドの耕作に適した土壌。
適切な機器技術の詳細については、製品′s分析証明書を参照してください。さらなるサポートについては、テクニカルサービスにお問い合わせください。
法的情報
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
45520-250MG:
45520-VAR:
45520-100MG:
45520-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Anna R Snapp et al.
Planta, 240(3), 599-610 (2014-07-16)
Co-expression of a lesquerella fatty acid elongase and the castor fatty acid hydroxylase in camelina results in higher hydroxy fatty acid containing seeds with normal oil content and viability. Producing hydroxy fatty acids (HFA) in oilseed crops has been a
Paola M Peltzer et al.
Ecotoxicology (London, England), 22(7), 1165-1173 (2013-07-23)
In this study, amphibian tadpoles of Hypsiboas pulchellus were exposed to herbicide Liberty®, which contains glufosinate ammonium (GLA), for 48 h to the following concentrations: 0 (control), 3.55, 4.74, 6.32, 8.43, 11.25, 15, 20, 26.6, and 35.5 mg GLA L(-1).
Griet Den Herder et al.
Plant physiology, 148(1), 369-382 (2008-07-05)
Protein ubiquitination is a posttranslational regulatory process essential for plant growth and interaction with the environment. E3 ligases, to which the seven in absentia (SINA) proteins belong, determine the specificity by selecting the target proteins for ubiquitination. SINA proteins are
Ji-Hui Byeon et al.
Biochemical and biophysical research communications, 441(1), 243-248 (2013-10-22)
We present an efficient method for the production of N-acetyl-L-phosphinothricin (N-AcPt) from commercial DL-phosphinothricin (DL-PPT) by organic acetylation for use as a negative selection agent (NSA) that induces cell death in argE transgenic rice. DL-PPT was efficiently converted into N-AcPt
Miao Wang et al.
PloS one, 10(3), e0118476-e0118476 (2015-03-04)
The onset of floral development is a pivotal switch in the life of soybean. Brassinosteroids (BRs), a group of steroidal phytohormones with essential roles in plant growth and development, are associated with flowering induction. Genes involved in BR biosynthesis have
資料
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
プロトコル
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column