製品種目
PESTANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
agriculture
environmental
フォーマット
neat
SMILES記法
CCOC(=O)C(C)OC(=O)c1cc(Oc2ccc(cc2Cl)C(F)(F)F)ccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C19H15ClF3NO7/c1-3-29-17(25)10(2)30-18(26)13-9-12(5-6-15(13)24(27)28)31-16-7-4-11(8-14(16)20)19(21,22)23/h4-10H,3H2,1-2H3
InChI Key
CONWAEURSVPLRM-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Environmental samples by high performance liquid chromatography (HPLC) coupled to tandem mass spectrometric detector (MS/MS), ultraviolet (UV) detector and circular dichroism (CD) detector.
- Fruit and wheat flour matrices by on-line turbulent flow chromatography (TFC) combined with LC-MS/MS.
- Agricultural products using gas chromatography coupled to flame photometric detector (GC-FPD).
おすすめ製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
32972-100MG:
32972-VAR:
32972-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック