Merck
I7378
Sigma-Aldrich
インドメタシン
98.5-100.5% (in accordance with EP), powder or crystals, COX inhibitor
別名:
1-(4-クロロベンゾイル)-5-メトキシ-2-メチル-3-インドール酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16ClNO4
CAS番号:
分子量:
357.79
Beilstein:
497341
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
インドメタシン, 98.5-100.5% (in accordance with EP)
由来生物
synthetic
品質水準
アッセイ
98.5-100.5% (in accordance with EP)
フォーム
powder or crystals
損失
≤0.5% loss on drying
mp
158-162 °C
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
COc1ccc2n(c(C)c(CC(O)=O)c2c1)C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H16ClNO4/c1-11-15(10-18(22)23)16-9-14(25-2)7-8-17(16)21(11)19(24)12-3-5-13(20)6-4-12/h3-9H,10H2,1-2H3,(H,22,23)
InChI Key
CGIGDMFJXJATDK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
インドメタシンは、酵素シクロオキシゲナーゼ1および2のインヒビターです。インドメタシンは消化管、腎臓および大脳に対する副作用があります。インドメタシンは、イブプロフェンと共に、呼吸促迫症候群の小児に見られる動脈管開存症(PDA)の治療に有効です。直腸インドメタシンは、内視鏡的逆行性胆管造影(ERCP)誘発膵炎の治療に有効です。
アプリケーション
インドメタシンは次の用途で使用されています:
  • ヒト骨髄幹細胞の骨形成および脂肪生成分化アッセイの培地サプリメント
  • ウシ羊水幹細胞(BAFSC)培養の培地サプリメント
  • T細胞のプロスタグランジンE2(PGE2)の阻害
生物化学的/生理学的作用
COX-1に比較的選択性を有するシクロオキシゲナーゼ (COX) インヒビターです。
特徴および利点
この化合物は、ADME Tox研究用の主要な製品です。ここをクリックして頂くと、他にも主要なADME Tox製品をご覧いただけます。他の研究分野に使用される生物活性小分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmにアクセスしてください。
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のProstanoid Receptors(プロスタノイド受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
I7378-1G:
I7378-10G-PW:
I7378-25G-PW:
I7378-BULK:
I7378-10G:
I7378-VAR:
I7378-100G:
I7378-5G-PW:
I7378-100G-PW:
I7378-5G:
I7378-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
A comparison of ibuprofen and indomethacin for closure of patent ductus arteriosus
Van Overmeire B, et al.
The New England Journal of Medicine, 343(10), 674-681 (2000)
Suppression of T cells by mesenchymal and cardiac progenitor cells is partly mediated via extracellular vesicles
van den Akker F, et al.
Heliyon, 4(6), e00642-e00642 (2018)
Therapeutic potential of amniotic fluid stem cells to treat bilateral ovarian dystrophy in dairy cows in a subtropical region
Chang LB, et al.
Reproduction in domestic animals = Zuchthygiene, 53(2), 433-441 (2018)
Effectiveness of the use of Rectal Indometacin in the prevention of post-CPRE pancreatitis in the Naval Medical Center.
Islava EE, et al.
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MULTIDISCIPLINARY RESEARCH, 5(11), 44-51 (2018)
Modulation of miRNAs by Vitamin C in Human Bone Marrow Stromal Cells
Kolhe R, et al.
Nutrients, 10(2), 186-186 (2018)
資料
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox
プロトコル
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.