Merck
D2915
Sigma-Aldrich
Dexamethasone-Water Soluble
suitable for cell culture, BioReagent
別名:
デキサメサゾン-シクロデキストリン複合体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
製品種目
BioReagent
形状
solid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
溶解性
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
C[C@@H]1CC2C3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)C3[C@@H](O)C[C@]2(C)[C@H]1C(=O)CO.OC[C@H]5O[C@@H]6O[C@H]7[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7CO)O[C@H]8[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]8CO)O[C@H]9[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]9CO)O[C@H]%10[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%10CO)O[C@H]%11[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%11CO)O[C@H]%12[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@@H]%12CO)O[C@H]5[C@H](O)[C@H]6O
InChI
1S/C42H70O35.C22H30O4/c43-1-8-29-15(50)22(57)36(64-8)72-30-9(2-44)66-38(24(59)17(30)52)74-32-11(4-46)68-40(26(61)19(32)54)76-34-13(6-48)70-42(28(63)21(34)56)77-35-14(7-49)69-41(27(62)20(35)55)75-33-12(5-47)67-39(25(60)18(33)53)73-31-10(3-45)65-37(71-29)23(58)16(31)51;1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-21(13,2)20(15)17(25)10-22(16,3)19(12)18(26)11-23/h8-63H,1-7H2;6-7,9,12,15-17,19-20,23,25H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23-,24-,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-,36-,37-,38-,39-,40-,41-,42-;12-,15+,16?,17+,19-,20-,21+,22+/m11/s1
InChI Key
XEJNDGTUKUMQNG-ARJMFYCQSA-N
アプリケーション
デキサメタゾン-水溶性は、以下の成分として使用されています:
  • ヒト間葉系幹細胞培養用のダルベッコ改変イーグル培地ベースの骨形成および脂肪生成培地
  • 肝臓、骨髄、脾臓組織増殖のためのerythroid expansion media
  • 肝細胞培養のための培地199(M199)
生物化学的/生理学的作用
デキサメタゾンは、抗炎症性糖質コルチコイドであり、角膜炎症の治療に使用される合成コルチコステロイドです。本化合物は、IL-1 β依存性の血管新生を阻害します。デキサメタゾンは、細胞の生存、細胞のシグナル伝達、遺伝子発現にさまざまな影響を及ぼします。本化合物は軟骨細胞のアポトーシスを促進し、骨の発達を低下させます。デキサメタゾンは、多発性骨髄腫(MM)細胞においてアポトーシスを誘導するため、治療薬となる可能性があります。本化合物は糖質コルチコイド受容体(GR)αレベルを低下させることによりその機能が誘発され、結腸腫瘍の進行を阻害します。
包装
容量はデキサメサゾンの量に基づいています。
その他情報
1グラムあたり約65 mgのデキサメタゾンが含有されています;-β-シクロデキストリンを天秤で量ります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
D2915-VAR:
D2915-100MG:
D2915-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effect of temperature on the viability of human mesenchymal stem cells
Reissis Y, et al.
Stem Cell Research & Therapy, 4(6), 139-139 (2013)
Tissue-specific actions of glucocorticoids on apoptosis: a double-edged sword
Gruver-Yates A and Cidlowski J
Cells, 2(2), 202-223 (2013)
Mechanisms of dexamethasone-mediated inhibition of Toll-like receptor signaling induced by Neisseria meningitidis and Streptococcus pneumoniae
Mogensen TH, et al.
Infection and Immunity, 76(1), 189-197 (2008)
Dexamethasone-induced apoptotic mechanisms in myeloma cells investigated by analysis of mutant glucocorticoid receptors
Sharma S and Lichtenstein A
Blood, 112(4), 1338-1345 (2008)
Immature erythroblasts with extensive ex vivo self-renewal capacity emerge from the early mammalian fetus
England SJ, et al.
Blood, 117(9), 2708-2717 (2011)