Merck
D1881
Sigma-Aldrich
デキサメサゾン 21-酢酸
≥99%
別名:
9α-フルオロ-16α-メチル-11β,17α,21-トリヒドロキシ-1,4-プレグナジエン-3,20-ジオン-21-酢酸, 9α-フルオロ-16α-メチルプレドニゾロン-21-酢酸, プレドニゾロン F酢酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H31FO6
CAS番号:
分子量:
434.50
Beilstein:
2342608
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
51422333
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@@H](C)[C@]4(O)C(=O)COC(C)=O
InChI
1S/C24H31FO6/c1-13-9-18-17-6-5-15-10-16(27)7-8-21(15,3)23(17,25)19(28)11-22(18,4)24(13,30)20(29)12-31-14(2)26/h7-8,10,13,17-19,28,30H,5-6,9,11-12H2,1-4H3/t13-,17+,18+,19+,21+,22+,23+,24+/m1/s1
InChI Key
AKUJBENLRBOFTD-RPRRAYFGSA-N
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
21-酢酸デキサメタゾンは以下の用途に使用されています。
  • マウス前駆脂肪細胞(5A)細胞の処置のための誘導培地の成分として
  • ヒトおよびマウスの胎盤における核因子赤血球系2関連因子2(Nrf2)およびペルオキシレドキシン6(Prdx6)タンパク質の発現に及ぼすその影響を研究するための合成糖質コルチコイドとして
  • ブタ肝細胞を培養するための完全培地の成分として
生物化学的/生理学的作用
21-酢酸デキサメタゾンまたは酢酸デキサメタゾンは、デキサメタゾンの誘導体です。疎水性の薬剤です。デキサメタゾンは、抗炎症作用を示す糖質コルチコイドです。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D1881-VAR:
D1881-500MG:
D1881-5G:
D1881-1G:
D1881-25MG:
D1881-100MG:
D1881-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Impact of High Fat Diet on Tissue Acyl-CoA and Histone Acetylation Levels
Carrer1 A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 5(1-2), 487-487 (2017)
Culture of porcine hepatocytes or bile duct epithelial cells by inductive serum-free media
Caperna T J, et al.
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 47(3), 218-233 (2011)
F Ceccato et al.
Journal of endocrinological investigation, 43(8), 1105-1113 (2020-02-16)
Dexamethasone Suppression Test (DST), recommended for Cushing's Syndrome (CS) diagnosis, explores the pituitary feedback to glucocorticoids. Its diagnostic accuracy could be affected by dexamethasone bioavailability, and therefore, we have developed and validated a dexamethasone threshold after 1-mg DST. We studied
Dexamethasone transport and ocular delivery from poly (hydroxyethyl methacrylate) gels
Kim J and Chauhan A
International Journal of Pharmaceutics, 353(1-2), 205-222 (2008)
Expression of nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (Nrf2) and peroxiredoxin 6 (Prdx6) proteins in healthy and pathologic placentas of human and rat
Acar N, et al.
Acta Histochemica, 116(8), 1289-1300 (2014)
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.