蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
製品種目
ReagentPlus®
アッセイ
≥99%
形状
liquid
自己発火温度
914 °F
expl. lim.
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
屈折率
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
bp
164.5-166 °C (lit.)
mp
−20 °C (lit.)
密度
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
InChI Key
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
塩化リチウム(LiCl)とともに溶媒系を構成して市販のレーヨングレードのセルロースを溶解するために、使用される場合があります。キチン、セルロースおよびポリイミドの繊維と膜の調製にDMAc/LiCl溶媒混合物が使用されています。
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
147.2 °F - closed cup
引火点(℃)
64 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
185884-VAR:
185884-BULK:
185884-2L:
185884-500ML:4548173929620
185884-2.5L:4548173369280
185884-6X500ML:4548173929637
185884-25ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック