Merck
P62402
Sigma-Aldrich
4-ピリジンカルボキシアルデヒド
97%
別名:
イソニコチンアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H5NO
CAS番号:
分子量:
107.11
Beilstein:
105342
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
bp
71-73 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.137 g/mL at 20 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H]C(=O)c1ccncc1
InChI
1S/C6H5NO/c8-5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H
InChI Key
BGUWFUQJCDRPTL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ピリジンカルボキシアルデヒドは、Korich型反応によってシッフ塩基を調製するために使用される複素環構成要素です。
アプリケーション
4-ピリジンカルボキシアルデヒドは下記の合成に使用できます:
  • ʅNN-二置換ホルムアミドとのカップリングによる、β-不飽和アミド。
  • メソ-置換A3-コロール。
  • 亜鉛金属-有機構造体(Zn-MOF)を構築するためのリガンドとしての N-(4-ピリジルメチル)-L-バリン。
  • 抗がん剤や抗菌剤として使用できる可能性のある4′-ピリジルテルピリジン。
  • 軟鋼の腐食阻害剤として、4-ピリジンカルボキシアルデヒドチオセミカルバゾン。
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
172.0 °F
引火点(℃)
77.8 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
P62402-BULK:
P62402-25G:
P62402-100G:
P62402-VAR:
P62402-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Experimental and theoretical evaluation of two pyridinecarboxaldehyde thiosemicarbazone compounds as corrosion inhibitors for mild steel in hydrochloric acid solution.
Xu B, et al.
Corrosion Science, 78(9), 260-268 (2014)
Poly (ethyleneglycol)(PEG): a versatile reaction medium in gaining access to 4?-(pyridyl)-terpyridines.
Smith CB, et al.
Green Chemistry, 7(9), 650-654 (2005)
Efficient synthesis of meso-substituted corroles in a H2O- MeOH mixture.
Koszarna B and Gryko DT
The Journal of Organic Chemistry, 71(10), 3707-3717 (2006)
Helical water chain mediated proton conductivity in homochiral metal-organic frameworks with unprecedented zeolitic unh-topology.
Sahoo SC, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(44), 17950-17958 (2011)
Sakineh Omidi et al.
Carbohydrate polymers, 208, 477-485 (2019-01-20)
Chitosan is an antibacterial biopolymer and conjugation of it with other antimicrobial agents can be a valuable method to improve the potential application of the resultant materials in the various industries such as cosmetics, food and packaging materials. In this