アッセイ
≥99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.521 (lit.)
bp
188-189 °C (lit.)
密度
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)c1ccccn1
InChI
1S/C7H7NO/c1-6(9)7-4-2-3-5-8-7/h2-5H,1H3
InChI Key
AJKVQEKCUACUMD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
2-アセチルピリジンは以下の合成に用いることができます:
- 生細胞中の pH 変化モニターのための近赤外線蛍光プローブ。
- Co(II)、Ni(II)、Cu(II) および Zn(II) などの様々な金属錯体調製のための生物学的活性を持つリガンド。
- 一重項酸素検出のための水溶性、時間ゲート発光プローブ。
- 2-アセチルピリジンチオセミカルバゾンは強力な鉄キレート剤および抗増殖剤です。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
163.4 °F - closed cup
引火点(℃)
73 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A21002-25G:
A21002-BULK:
A21002-VAR:
A21002-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
A europium (III) complex as an efficient singlet oxygen luminescence probe.
Journal of the American Chemical Society, 128(41), 13442-13450 (2006)
2-Acetylpyridine thiosemicarbazones are potent iron chelators and antiproliferative agents: redox activity, iron complexation and characterization of their antitumor activity.
Journal of Medicinal Chemistry, 52(5), 1459-1470 (2009)
Synthesis, characterization and biological studies of Co (II), Ni (II), Cu (II) and Zn (II) complexes with bidentate Schiff bases derived by heterocyclic ketone.
European Journal of Medicinal Chemistry, 41(1), 147-153 (2006)
A near-infrared neutral pH fluorescent probe for monitoring minor pH changes: imaging in living HepG2 and HL-7702 cells.
Journal of the American Chemical Society, 131(8), 3016-3023 (2009)
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 43(33), 12721-12733 (2014-07-12)
The 4'-(2-fluorenyl)-2,2':6',2''-terpyridine (FT) ligand and its cis(Cl,Cl)- and trans(Cl,Cl)-[Ru(II)(FT)Cl2(NO)](PF6) complexes have been synthesized. Both isomers were separated by HPLC and fully characterized by (1)H and (13)C NMR. The X-ray diffraction crystal structures were solved for FT (Pna21 space group, a