Merck
674540
Sigma-Aldrich
ベンゾ[b]チオフェン-2-カルボキシアルデヒド
97%
別名:
チアナフテン-2-カルボキシアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6OS
CAS番号:
分子量:
162.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
32-36 °C
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1cc2ccccc2s1
InChI
1S/C9H6OS/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
InChI Key
NXSVNPSWARVMAY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Juliaオレフィン化を用いる、対応するビニルベンジルエーテルの合成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
674540-BULK:
674540-VAR:
674540-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Simon Surprenant et al.
Organic letters, 5(25), 4851-4854 (2003-12-05)
Julia olefination between alpha-alkoxy sulfones 2a-c and a wide variety of ketones or aldehydes afforded substituted vinyl ethers in 46-90% yields. Sulfones 2a-c were readily prepared in two steps from commercially available reagents in 68-80% yields. Optimization revealed that the
V M Manikandamathavan et al.
European journal of medicinal chemistry, 135, 434-446 (2017-05-06)
Two mononuclear copper (II) terpyridine complexes namely, [Cu(Btptpy) (ClO
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile