Merck
493449
Sigma-Aldrich
2-ベンゾフランカルボキシアルデヒド
97%
別名:
1-Benzofuran-2-carbaldehyde, 2-Benzofurancarbaldehyde, 2-Formylbenzofuran, Benzo[b]-2-furfural, Benzo[b]furan-2-aldehyde, Benzo[b]furan-2-carboxaldehyde, Coumarilaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H6O2
CAS番号:
分子量:
146.14
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
屈折率
n20/D 1.633 (lit.)
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.206 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
aldehyde
SMILES記法
O=Cc1cc2ccccc2o1
InChI
1S/C9H6O2/c10-6-8-5-7-3-1-2-4-9(7)11-8/h1-6H
InChI Key
ADDZHRRCUWNSCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-Benzofurancarboxaldehyde, also known as benzo[b]-2-furfural, is an α,β-unsaturated aldehyde.
アプリケーション
2-Benzofurancarboxaldehyde may be used in the preparation of (E)-3-(benzofuran-2′-ylmethylidene)-1-methyl-2-indolinone and 1-(benzofuran-2-yl)methanol.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
493449-BULK:
493449-VAR:
493449-5G:
493449-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hydrogenations without hydrogen: titania photocatalyzed reductions of maleimides and aldehydes.
Manley DW, et al.
Molecules (Basel), 19(9), 15324-15338 (2014)
Telescoped Enolate Arylation/HWE Procedure for the Preparation of 3-Alkenyl-Oxindoles: The First Synthesis of Soulieotine.
Millemaggi A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2009(18), 2947-2952 (2009)
Niina Tani et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 22(23), 6655-6664 (2014-12-03)
Inhibition of CYP2A6-mediated nicotine metabolism can reduce cigarette smoking. We sought potent and selective CYP2A6 inhibitors to be used as leads for drugs useful in smoking reduction therapy, by evaluating CYP2A6 inhibitory effect of novel formyl, alkyl amine or carbonitrile