製品名
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリラート, average Mn 500, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 200 ppm BHT as inhibitor
分子量
average Mn 500
品質水準
含みます
100 ppm MEHQ as inhibitor
200 ppm BHT as inhibitor
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.496
mp
−1-2 °C
密度
1.08 g/mL at 25 °C
Ω末端
methacrylate
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CCOCCOC)CCOCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
InChI Key
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
447943-VAR:
447943-BULK:
447943-500ML:
447943-100ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.