Merck
730270
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルアクリラート
average Mn 2,000, acrylate, methoxy, MEHQ as inhibitor, chemical modification reagent polymerization reactions
別名:
mPEG-アクリラート, アクリル-PEG, ポリ(エチレングリコール)モノメチルエーテルモノアクリラート, メトキシPEGアクリラート, メトキシポリ(エチレングリコール)モノアクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルアクリラート, average Mn 2,000, contains MEHQ as inhibitor
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 2,000
含みます
MEHQ as inhibitor
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
転移温度
Tm 49-54 °C
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
Mw/Mn
<1.1
Ω末端
acrylate
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
−20°C
SMILES記法
OCCO.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2.C2H6O2/c1-2-3(4)5;3-1-2-4/h2H,1H2,(H,4,5);3-4H,1-2H2
InChI Key
FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
調製ノート
≤1,500 ppm MEHQの初期濃度で合成されます
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
730270-BULK:
730270-1G:
730270-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
天然材料や人工材料が使用されている環境ではほぼ例外なく、表面への生物学的物質の蓄積が避けられません。PEGをグラフトした被膜はタンパク質、細胞、細菌、このほかの生物の付着を効果的に防ぐことができます。
Biofouling control essential for device performance and safety; minimize accumulation of biomolecules and bioorganisms.
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。
すべて表示