Merck
447935
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリラート
average Mn 300, methacrylate, methoxy, 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
ポリ(エチレングリコール)モノメチルエーテルモノメタクリラート, メトキシPEGメタクリラート, メトキシポリ(エチレングリコール)モノメタクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CCH3CO2(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリラート, average Mn 300, contains 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
分子量
average Mn 300
品質水準
含みます
100 ppm MEHQ as inhibitor
300 ppm BHT as inhibitor
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
屈折率
n20/D 1.452
密度
1.05 g/mL at 25 °C
Ω末端
methacrylate
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CCOCCOC)CCOCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
InChI Key
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレート(PEGMA)は、ポリエチレングリコール(PEG)の非直線型の類似体です。これは、ブラシ型構造を有する生体適合性ホモポリマーであり、主にPEG表面の修飾するために使用されます。
アプリケーション
PEGMAは、リチウムイオン電池の開発のための高分子電解質溶液の調製に使用されることがあります。これは、光重合して双性イオンモノマーを形成し、生物付着を利用したアプリケーションのために、鋼表面をコーティングすることができます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
447935-BULK:
447935-VAR:
447935-500ML:
447935-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Stainless steel surfaces with thiol-terminated hyperbranched polymers for functionalization via thiol-based chemistry
Yang WJ, et al.
Polym. Chem., 4(10), 3105-3115 (2013)
Photocured PEO-based solid polymer electrolyte and its application to lithium-polymer batteries
Kang Y, et al.
Journal of Power Sources, 92(1-2), 255-259 (2001)
Self-assembly of brush-like poly [poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate] synthesized via aqueous atom transfer radical polymerization
Hussain H, et al.
Langmuir, 24(23), 13279-13286 (2008)
Surface-initiated photopolymerization of poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate on a diethyldithiocarbamate-mediated polymer substrate
Luo Ning, et al.
Macromolecules, 35(7), 2487-2493 (2002)
資料
眼科デバイス用モノマーの製造は、純度向上や製造供給の信頼性向上の必要性により推進されますが、最終的にはコンタクトレンズを装用する際の快適さや安全性の向上の必要性がその原動力となっています。1日使い捨てコンタクトレンズには、多くのユーザーが持つこのニーズに対処できる可能性がありますが、週・月単位の定期交換レンズと比べるとコストが高いことが普及のネックとなっています。コンタクトレンズをより手頃な価格にして、コンタクトレンズ市場の成長を加速させるには、コスト構造を改善して、さらに高品質の原材料を得られるようにする新たなアプローチが必要です。
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
すべて表示
関連コンテンツ
精巧な機能を持つ薬物送達システムを構築するのに非常に有用なポリマーキャリアをRAFT重合法にて調製した事例をご紹介します。
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供