Merck
408352
Sigma-Aldrich
ポリ(プロピレングリコール)メタクリレート
average Mn ~375
別名:
ポリプロピレングリコールモノメタクリル酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
liquid
分子量
average Mn ~375
含みます
800 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.449
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CO.CC(=C)C(O)=O
InChI
1S/C7H12O3/c1-6(2)7(9)10-5-3-4-8/h8H,1,3-5H2,2H3
InChI Key
GNSFRPWPOGYVLO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
408352-100ML:
408352-BULK:
408352-VAR:
408352-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)