Merck
447951
Sigma-Aldrich
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate
average Mn 950, methacrylate, methoxy, 300 ppm BHT as inhibitor, 100 ppm MEHQ as inhibitor
別名:
Methoxy PEG methacrylate, Methoxy poly(ethylene glycol) monomethacrylate, Poly(ethylene glycol) monomethyl ether monomethacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CCH3CO2(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品名
Poly(ethylene glycol) methyl ether methacrylate, average Mn 950, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 300 ppm BHT as inhibitor
フォーム
solid
品質水準
分子量
average Mn 950
含みます
100 ppm MEHQ as inhibitor
300 ppm BHT as inhibitor
反応適合性
reagent type: chemical modification reagent
reaction type: Polymerization Reactions
mp
33-38 °C
密度
1.1 g/mL at 25 °C
Ω末端
methacrylate
α末端
methoxy
ポリマー構造
shape: linear
functionality: monofunctional
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O(CCOCCOC)CCOCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C13H24O6/c1-12(2)13(14)19-11-10-18-9-8-17-7-6-16-5-4-15-3/h1,4-11H2,2-3H3
InChI Key
KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 酸化還元応答性「キャッチ・アンド・リリース」型クライオゲル:タンパク質および細胞の捕捉と放出のための汎用プラットフォーム:この研究では、ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレートを組み込んだ革新的なクライオゲルが紹介されており、タンパク質および細胞の捕捉と放出システムにおけるその応用が強調されています。これらのクライオゲルは酸化還元応答性を示すため、標的薬物送達や組織工学などの高度な医療応用に適しています(Calik et al., 2024)。
  • 創傷治癒用途のための酸化グラフェン/MEO(2)MA ヒドロゲル・スキャフォールドの機械的特性と生体適合性の研究:この研究では、酸化グラフェンとポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレート(PEGMEM)を組み合わせたヒドロゲル・スキャフォールドの機械的特性と生体適合性を調査しています。このスキャフォールドは、その堅牢な機械的強度と優れた生体適合性により、創傷治癒用途の強化に有望です(Luong et al., 2024)。
  • リチウム金属電池の性能を高める電極/電解質界面を制御するポリマー分子の構築:この論文では、電極/電解質界面を制御するポリマー分子の開発におけるポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレートの役割に焦点を当てています。この研究結果は、リチウム金属電池性能の大幅な向上を示しており、エネルギー貯蔵用途におけるこの素材′の潜在的可能性を示しています(Chen et al., 2024)。
  • 側鎖アミロイド-β(17-19)LVF ペプチドに誘導されたコイル-コイル型ブロック共重合体の階層的自己集合によるらせん状超構造:この研究では、らせん状超構造の形成につながるポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレートを組み込んだブロック共重合体の自己集合について調査しています。この研究は、特に新しい生体材料の創出に向けたナノテクノロジーおよび材料科学への応用を示唆しています(Nayak et al., 2024)。
  • 癌免疫に対する、最適化された両親媒性共重合体を用いた最低限のナノワクチン:この研究では、ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレートなどの、最適化された両親媒性共重合体を利用した最低限のナノワクチンが紹介されています。このナノワクチンは、免疫反応と標的効率の改善により、癌免疫療法の強化に有望であることが示されています(Niu et al., 2024)。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
>230.0 °F - closed cup
引火点(℃)
> 110 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
447951-BULK:
447951-VAR:
447951-500ML:
447951-100ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
ポリエチレングリコール(PEG)は、生物学的、化学的応用や医薬品開発に有用な化学的性質を有するエチレンオキシドと水との縮合ポリマーです。研究用途にPEGを使用する際に考慮すべき4つのポイントをご紹介します。
Progress in biotechnology fields such as tissue engineering and drug delivery is accompanied by an increasing demand for diverse functional biomaterials. One class of biomaterials that has been the subject of intense research interest is hydrogels, because they closely mimic the natural environment of cells, both chemically and physically and therefore can be used as support to grow cells. This article specifically discusses poly(ethylene glycol) (PEG) hydrogels, which are good for biological applications because they do not generally elicit an immune response. PEGs offer a readily available, easy to modify polymer for widespread use in hydrogel fabrication, including 2D and 3D scaffold for tissue culture. The degradable linkages also enable a variety of applications for release of therapeutic agents.
ポリエチレングリコールは入手が容易で、簡便に修飾が可能なポリマーであり、組織培養用2次元、3次元の足場をはじめとするヒドロゲルの作製に広く使われています。
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
すべて表示
関連コンテンツ
精巧な機能を持つ薬物送達システムを構築するのに非常に有用なポリマーキャリアをRAFT重合法にて調製した事例をご紹介します。