Merck
560294
Sigma-Aldrich
PSS-[3-(2-アミノエチル)アミノ]プロピル-ヘプタイソブチル置換体
別名:
1-[3-(2-アミノエチル)アミノ]プロピル-3,5,7,9,11,13,15-イソブチルペンタシクロ[9.5.1.1(3,9).1(5,15).1(7,13)]オクタシロキサン, POSS®-アミノエチルアミノプロピル-イソブチル置換体, アミノエチルアミノプロピルイソブチル-POSS®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H76N2O12Si8
CAS番号:
分子量:
917.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
mp
109-116 °C (lit.)
溶解性
THF: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
SMILES記法
CC(C)C[Si]12O[Si]3(CCCNCCN)O[Si]4(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O1)O[Si]5(CC(C)C)O[Si](CC(C)C)(O2)O[Si](CC(C)C)(O3)O[Si](CC(C)C)(O4)O5
InChI
1S/C33H76N2O12Si8/c1-27(2)20-49-36-48(19-15-17-35-18-16-34)37-50(21-28(3)4)41-52(39-49,23-30(7)8)45-55(26-33(13)14)46-53(40-49,24-31(9)10)42-51(38-48,22-29(5)6)44-54(43-50,47-55)25-32(11)12/h27-33,35H,15-26,34H2,1-14H3
InChI Key
KHYRGQGGJMEVTP-UHFFFAOYSA-N
法的情報
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
560294-BULK:
560294-1G:
560294-VAR:
560294-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Xuefei Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 118(8) (2021-02-20)
The assembly and jamming of magnetic nanoparticles (NPs) at liquid-liquid interfaces is a versatile platform to endow structured liquid droplets with a magnetization, i.e., producing ferromagnetic liquid droplets (FMLDs). Here, we use hydrodynamics experiments to probe how the magnetization of