Merck
560391
Sigma-Aldrich
PSS-Trisilanol-isooctyl substituted
別名:
1,3,5,7,9,11,14-Hepta-isooctyltricyclo[7.3.3.15,11]heptasiloxane-endo-3,7,14-triol, Trisilanolisooctyl-POSS®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H122O12Si7
CAS番号:
分子量:
1184.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
屈折率
n20/D 1.4550 (lit.)
品質水準
溶解性
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: insoluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
hexane: soluble
密度
0.969 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Si]21(O[Si]3(O[Si](O[Si](O2)(O[Si](O[Si](O1)(O[Si](O3)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)(O)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C)CCCCCC(C)C
InChI
1S/C56H122O12Si7/c1-50(2)36-22-15-29-43-69(57)60-72(46-32-18-25-39-53(7)8)62-70(58,44-30-16-23-37-51(3)4)64-74(48-34-20-27-41-55(11)12)65-71(59,45-31-17-24-38-52(5)6)63-73(61-69,47-33-19-26-40-54(9)10)67-75(66-72,68-74)49-35-21-28-42-56(13)14/h50-59H,15-4
法的情報
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
154.9 °F - closed cup
引火点(℃)
68.3 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
560391-5G:
560391-BULK:
560391-VAR:
560391-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)