屈折率
n20/D 1.4820 (lit.)
品質水準
溶解性
THF: soluble
acetone: soluble
acetonitrile: soluble
chloroform: soluble
ethanol: soluble
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
詳細
nはPOSSケ-ジ内の頂端Si原子の数を示します。
法的情報
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
560340-BULK:
560340-VAR:
560340-1G:
560340-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック