おすすめの製品
SMILES記法
C=CC[Si]12O[Si]3(O[Si]4(O[Si](O1)(O[Si]5(O[Si](O2)(O[Si](O3)(O[Si](O4)(O5)C6CCCC6)C7CCCC7)C8CCCC8)C9CCCC9)C%10CCCC%10)C%11CCCC%11)C%12CCCC%12
InChI
1S/C38H68O12Si8/c1-2-31-51-39-52(32-17-3-4-18-32)42-55(35-23-9-10-24-35)44-53(40-51,33-19-5-6-20-33)46-57(37-27-13-14-28-37)47-54(41-51,34-21-7-8-22-34)45-56(43-52,36-25-11-12-26-36)49-58(48-55,50-57)38-29-15-16-30-38/h2,32-38H,1,3-31H2
InChI Key
WPWQPIMCUOEXGC-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS) monomer, useful as model for silica surfaces, and for the formation of novel polymeric materials.
法的情報
POSS is a registered trademark of Hybrid Plastics, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
適用法令
Jan Code
468592-1G:
468592-5G:
468592-BULK:
468592-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Macromolecules, 28, 8435-8435 (1995)
Journal of the American Chemical Society, 112, 1931-1931 (1990)