アッセイ
93%
フォーム
liquid
分子量
average Mn 200
含みます
MEHQ as inhibitor
1500-2500 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.446
密度
1.027 g/mL at 25 °C
Ω末端
methacrylate
α末端
methoxy
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COCCOCCOCCOC(=O)C(C)=C
InChI
1S/C11H20O5/c1-10(2)11(12)16-9-8-15-7-6-14-5-4-13-3/h1,4-9H2,2-3H3
InChI Key
OBBZSGOPJQSCNY-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
729841-BULK:
729841-VAR:
729841-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
クリックケミストリーは、非常に簡便で汎用性をもち、再生医療用途の複合材料足場を構築する上で生体直交性を示すことから、細胞培養および送達用の生体材料足場の分野に数々の技術改革をもたらしています。
Designing biomaterial scaffolds mimicking complex living tissue structures is crucial for tissue engineering and regenerative medicine advancements.