アッセイ
98%
形状
liquid
含みます
50-100 ppm MEHQ as inhibitor
屈折率
n20/D 1.427 (lit.)
bp
56 °C/12 mmHg (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-6(7)9-5-4-8-2/h3H,1,4-5H2,2H3
InChI Key
HFCUBKYHMMPGBY-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
140.0 °F
引火点(℃)
60 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
408913-250ML:
408913-BULK:
408913-1L:
408913-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック