グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
≥ 85.0%
フォーム
liquid
含みます
1000 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
屈折率
n20/D 1.439 (lit.)
bp
95 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.016 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCOCCOCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C9H16O4/c1-3-9(10)13-8-7-12-6-5-11-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
InChI Key
FTALTLPZDVFJSS-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
408298-BULK:
408298-5ML:
408298-VAR:
408298-250ML:
408298-1L:
この製品を見ている人はこちらもチェック