Merck
454990
Sigma-Aldrich
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルアクリラート
average Mn 480, contains 100 ppm MEHQ as inhibitor, 100 ppm BHT as inhibitor
別名:
mPEG-アクリラート, アクリル-PEG, ポリ(エチレングリコール)モノメチルエーテルモノアクリラート, メトキシPEGアクリラート, メトキシポリ(エチレングリコール)モノアクリラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=CHCO2(CH2CH2O)nCH3
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mn 480
品質水準
含みます
100 ppm BHT as inhibitor
100 ppm MEHQ as inhibitor
密度
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(エチレングリコール)メチルエーテルメタクリレート(PEGMA)は、ポリエチレングリコール(PEG)の非線形類似体です。これはブラシ型構造を有する生体適合性ホモポリマーであり、主にPEG改質表面を提供するために使用されています。
アプリケーション
PEGMAは、生物医学のアプリケーションで、刺激応答表面の基板物質として分子ブラシの開発に使用することができます。これは、ポリ(エーテルスルフォン)系限外ろ過(UF)膜の表面改質に、防汚材料として使用されることがあります。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
454990-BULK:
454990-VAR:
454990-250ML:4548173292045
454990-1L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A new precursor for conducting polymer-based brush interfaces with electroactivity in aqueous solution.
Strover LT, et al.
Polymer, 54(4), 1305-1317 (2013)
Using co-solvents and high throughput to maximize protein resistance for poly (ethylene glycol)-grafted poly (ether sulfone) UF membranes
Yune PS, et al.
Journal of Membrane Science , 370(1-2), 166-174 (2011)
Surface-initiated photopolymerization of poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate on a diethyldithiocarbamate-mediated polymer substrate
Luo Ning, et al.
Macromolecules, 35(7), 2487-2493 (2002)
Self-assembly of brush-like poly [poly (ethylene glycol) methyl ether methacrylate] synthesized via aqueous atom transfer radical polymerization
Hussain H, et al.
Langmuir, 24(23), 13279-13286 (2008)