Merck
205613
Sigma-Aldrich
Aliquat® 336
別名:
トリカプリリルメチルアンモニウムクロリド, トリオクチルメチルアンモニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
Beilstein:
4039255
UNSPSCコード:
12352000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
品質水準
屈折率
n20/D 1.4665 (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
C8鎖とC10鎖の混合物で、C8が主成分です。金属抽出剤および相間移動触媒として用いられます。
法的情報
Aliquat is a registered trademark of BASF
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Heart
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
269.6 °F
引火点(℃)
132 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
205613-BULK:
205613-5ML:
205613-5L:
205613-VAR:
205613-1L:
205613-250ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proc. Symp. Solvent Extr., 9-9 (1993)
Analyst, 119, 1537-1537 (1994)
Alvise Perosa et al.
Chemosphere, 173, 535-541 (2017-02-01)
We describe a chemical technology for the reductive catalytic multiphase hydrodechlorination (HDC) of chlorinated aromatics to greatly reduce their toxicity and aid the disposal of such species. The system requires no solvent and the catalyst displays a high recycling efficiency.
Dehmlow, E.V. Dehmlow, S.S.
Phase Transfer Catalysis (Academic Press) (1993)