Merck
89744
Sigma-Aldrich
トリヘキシルテトラデシルホスホニウムクロリド
≥95.0% (NMR)
別名:
テトラデシルトリヘキシルホスホニウムクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)5]3P(Cl)(CH2)13CH3
CAS番号:
分子量:
519.31
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (NMR)
形状
liquid
密度
0.895 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
phosphine
SMILES記法
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCC[P+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C32H68P.ClH/c1-5-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24-28-32-33(29-25-14-10-6-2,30-26-15-11-7-3)31-27-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JCQGIZYNVAZYOH-UHFFFAOYSA-M
関連するカテゴリー
詳細
トリヘクシルテトラデシルホスホニウム塩化物は疎水性イオン溶液であり、二酸化炭素に溶けます。
アプリケーション
トリヘクシルテトラデシルホスホニウム塩化物は、銀粒子修飾した炭素ペースト電極を発現させる結合剤として使用でき、低濃度で亜硝酸イオンを測定できます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
244.4 °F
引火点(℃)
118 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
89744-BULK-F:
89744-VAR-F:
89744-50G-F:
89744-5G-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Liquid structure of trihexyltetradecylphosphonium chloride at ambient temperature: an X-ray scattering and simulation study
Gontrani, Lorenzo, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 113.27, 9235-9240 (2009)
Paula Berton et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(1) (2020-12-31)
In this study, three magnetic ionic liquids (MILs) were investigated for extraction of four estrogens, i.e., estrone (E1), estradiol (E2), estriol (E3), and ethinylestradiol (EE2), from environmental water. The cation trihexyl(tetradecyl)phosphonium ([P66614]+), selected to confer hydrophobicity to the resulting MIL
High carbon dioxide solubilities in trihexyltetradecylphosphonium-based ionic liquids
Carvalho, Pedro J., et al.
Journal of Supercritical Fluids, 52.3, 258-265 (2010)
Surprisingly high solubility of the ionic liquid trihexyltetradecylphosphonium chloride in dense carbon dioxide.
Hutchings JW, et al.
Green Chemistry, 7(6), 475-478 (2005)
Nickel (II) and cobalt (II) extraction from chloride solutions with quaternary phosphonium salts
Rybka, Patrycja, and Magdalena Regel-Rosocka
Separation Science and Technology, 47.9, 1296-1302 (2012)