アッセイ
98%
形状
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
100-103 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
SMILES記法
[Br-].CCCC[P+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36P.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
RKHXQBLJXBGEKF-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- ルテニウム融液触媒を用いる合成ガスからのエチレングリコールの合成のためのルテニウム触媒を分散するための媒質として。
- 塩化アルキルから臭化アルキルを合成するためのハロゲン交換反応のためのシリカまたはアルミナに担持された触媒として。
- NOガスの捕捉のために異なる割合で1,3-ジメチル尿素と混合したさまざまなイオン液体の合成。
- トルエン/n-ヘキサン混合物からトルエンを分離するための深共晶溶媒の調製のためにレブリン酸を水素結合供与体として用いた場合の水素結合受容体として。
- イオン性セミクラスレート水和物の調製。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
554.0 °F - closed cup
引火点(℃)
290 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
189138-VAR:
189138-500G:
189138-25G:
189138-BULK:
189138-100G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)