solid
有効性
2800 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
<3 (50 g/L in H2O)
mp
40-45 °C
転移温度
flash point 121 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[P+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC.[Br-]
InChI
1S/C32H68P.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
QVBRLOSUBRKEJW-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 95.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
249.8 °F
引火点(℃)
121 °C