詳細
テトラオクチルアンモニウムクロリド(TOACl)は、有機合成の触媒として一般的に使用される第四級アンモニウム塩です。
アプリケーション
テトラオクチルアンモニウムクロリドは以下に使用されています:
- ポリアニリンベースのカルシウム選択的電極の作製における陽イオン添加物として。
- 金ナノ粒子のBrust-Schiffrin合成における相間移動触媒として。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
87991-BULK:
87991-25G:
87991-VAR:
87991-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Reaction kinetics of the reaction between carbon dioxide and glycidyl methacrylate using tetraoctylammonium chloride as catalyst
Reaction Kinetics and Catalysis Letters, 90, 215-223 (2007)
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 61, 149-157 (2016-02-04)
Potentiometric sensors based on neutral β-cyclodextrins: (2-hydroxypropyl)-β-cyclodextrin, heptakis(2,3,6-tri-O-methyl)-β-cyclodextrin, heptakis(2,3,6-tri-O-benzoyl)-β-cyclodextrin and anionic β-cyclodextrin: (2-hydroxy-3-N,N,N-trimethylamino)propyl-β-cyclodextrin chloride for naproxen are described. Inclusion complexes of naproxen with the above-mentioned cyclodextrins were studied using IR spectroscopy. The electrode surface was made from PVC membranes doped
Electrochemical insight into the Brust--Schiffrin synthesis of Au nanoparticles
Journal of the American Chemical Society, 137(48), 15135-15144 (2015)
All-solid-state calcium-selective electrode prepared of soluble electrically conducting polyaniline and di (2-ethylhexyl) phosphate with tetraoctylammonium chloride as cationic additive
Analytica Chimica Acta, 404(1), 111-119 (2000)
Food chemistry, 350, 129237-129237 (2021-02-23)
This paper reports a new and simple microextraction procedure for cobalt determination using green ionic hydrophobic deep eutectic solvent in developing air-assisted liquid-phase microextraction and flame atomic absorption spectrometry. Thecomplexationof Co(II) ions was carried out by using dithizone solution as