アッセイ
98%
形状
solid
mp
95-98 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].CCCCCCCC[N+](CCCCCCCC)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C32H68N.BrH/c1-5-9-13-17-21-25-29-33(30-26-22-18-14-10-6-2,31-27-23-19-15-11-7-3)32-28-24-20-16-12-8-4;/h5-32H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
QBVXKDJEZKEASM-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラオクチルアンモニウムブロミドは、ナノ粒子合成中のサイズと形状の制御に一般的に使用される有機表面コーティング剤です。
アプリケーション
テトラオクチルアンモニウムブロミド(TOAB)は、アルカンチオール安定化金ナノ粒子合成の二相(有機-水性)法で水相から有機相に金テトラクロロ金酸を移動させるための相間移動剤として使用されています。また、チオールキャップ・ナノ粒子と比較して明確なプラズモン吸収を示す、TOABキャップ金ナノ粒子の調製にも使用されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
213.8 °F - closed cup
引火点(℃)
101 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
294136-5G:
294136-VAR:
294136-BULK:
294136-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Integration of Organic Fluorophores in the Surface of Polymer?Coated Colloidal Nanoparticles for Sensing the Local Polarity of the Environment.
ChemPhysChem, 13(4), 1030-1035 (2012)
Surface binding properties of tetraoctylammonium bromide-capped gold nanoparticles.
Langmuir, 18(9), 3722-3727 (2002)
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(4), 762-768 (2015-03-10)
Impact on health by nanomaterials has become a public concern with the great advances of nanomaterials for various applications. Surface coating agents are an integral part of nanoparticles, but not enough attention has been paid during toxicity tests of nanoparticles.
ACS nano, 14(3), 3703-3717 (2020-02-15)
Engineered nanoparticles could trigger inflammatory responses and potentiate a desired innate immune response for efficient immunotherapy. Here we report size-dependent activation of innate immune signaling pathways by gold (Au) nanoparticles. The ultrasmall-size (<10 nm) Au nanoparticles preferentially activate the NLRP3
Nature communications, 6, 8667-8667 (2015-10-21)
Revealing structural isomerism in nanoparticles using single-crystal X-ray crystallography remains a largely unresolved task, although it has been theoretically predicted with some experimental clues. Here we report a pair of structural isomers, Au38T and Au38Q, as evidenced using electrospray ionization