Merck
426288
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムブロミド
greener alternative
ACS reagent, ≥98.0%
別名:
N,N,N-tributyl-1-butanaminium bromide, TBAB, TBABr, tetra-n-butylammonium bromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(Br)
CAS番号:
分子量:
322.37
Beilstein:
3570983
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥98.0%
グレード:
ACS reagent
フォーム:
solid
グレード
ACS reagent
品質水準
アッセイ
≥98.0%
フォーム
solid
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.5% tributylamine hydrobromide
≤0.5% tributylamine
mp
102-106 °C (lit.)
官能基
amine
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Br-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.BrH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
JRMUNVKIHCOMHV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒が強化されています。詳細はこちらをクリックしてください。
臭化テトラブチルアンモニウム(TBAB)は、四級アンモニウム化合物です。TBABは最も広く使用されている相転移触媒です。水酸化物開始反応におけるTBABの界面特性について研究が行われています。この研究は、相転移反応のメカニズムを理解するために使用できます。TATABは、四級アンモニウム化合物のクロマトグラフィー分析中にイオン対試薬として作用することで、保持時間を短縮し、ピークテーリングを除去することが報告されています。TBABは溶融状態で、有機合成において使用される環境により配慮した有機溶媒の代替物として有望なイオン性液体に類似した挙動を示します。TBABのモル熱容量、エントロピーおよび自由エネルギー関数が測定されています。
アプリケーション
環境により配慮したデオキシ臭化のために五酸化リンと共に使用されます。
ハロゲン化ヘテロアリル化合物を生産するプロセス。
環境により配慮したデオキシ臭化のために五酸化リンと共に使用します。
臭化テトラブチルアンモニウム(TBAB)は溶融状態で次のプロセスに使用できます:
  • (2S)-5-(3-フェニル-2-フタリミジルプロパノイルアミノ)イソフタル酸の合成。
  • 触媒および有機溶媒不在下でのアルカリ置換ピロールの合成
  • 無溶媒環境でのトランスチオアセタール化によるアセタールからのジチオアセタールの合成。
  • テレフタル酸およびジイソシアネートの重合によるポリアミド(PA)の合成。
  • 共役アルケンへのチオールの付加を触媒。
  • ポリ(塩化ビニル)デヒドロ塩素化。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
426288-VAR:
426288-100G:
426288-BULK:
426288-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chi Chen et al.
Nature communications, 13(1), 4935-4935 (2022-08-24)
Control over the copy number and nanoscale positioning of quantum dots (QDs) is critical to their application to functional nanomaterials design. However, the multiple non-specific binding sites intrinsic to the surface of QDs have prevented their fabrication into multi-QD assemblies
Heat capacities and thermodynamic properties of two tetramethylammonium halides.
Chang SS and Westrum Jr EF.
J. Chem. Phys. , 36(9), 2420-2423 (1962)
Silvia Ghimenti et al.
Scientific reports, 10(1), 7441-7441 (2020-05-06)
Heart failure (HF) is a cardiovascular disease affecting about 26 million people worldwide costing about $100 billons per year. HF activates several compensatory mechanisms and neurohormonal systems, so we hypothesized that the concomitant monitoring of a panel of potential biomarkers
An efficient synthesis of pyrroles by a one-pot, three-component condensation of a carbonyl compound, an amine and a nitroalkene in a molten ammonium salt.
Ranu BC and Dey SS.
Tetrahedron Letters, 44(14), 2865-2868 (2003)
Catalysis by ionic liquids: solvent-free efficient transthioacetalisation of acetals by molten tetrabutylammonium bromide.
Ranu BC, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 13, 1520-1522 (2002)