Merck
140023
Sigma-Aldrich
テトラエチルアンモニウムブロミド
reagent grade, 98%
別名:
TEAB, TEAブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(Br)
CAS番号:
分子量:
210.16
Beilstein:
3563430
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
reagent grade
品質水準
アッセイ
98%
形状
crystalline
不純物
≤2% triethylamine hydrobromide
pH
6.5 (100 g/L)
mp
285 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Br-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.BrH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
HWCKGOZZJDHMNC-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
臭化テトラエチルアンモニウムの用途:
  • 熱水結晶化によってゼオライトベータを合成するための有機テンプレート。
  • アルデヒドあるいはアルコールをチオフェノールあるいはジスルフィドと酸化カップリングしてチオエステルを形成するための触媒。
  • o -ヨードキシ安息香酸(IBX)との併用による1級カルボキサミドのニトリルへの酸化脱ホモロゲーション、およびα,α-二置換アセトアミドのケトンへの酸化脱ホモロゲーション。 この試薬の組み合わせは、スルフィドのスルホキシドへの変換、およびN,N-二置換グリシルアミドの対応するシアナミドへの変換にも使用することができます。
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
361.4 °F - closed cup
引火点(℃)
183 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
140023-250G:
140023-VAR:
140023-5G:
140023-BULK:
140023-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Novel and facile transformation of N, N-disubstituted glycylamides into corresponding cyanamides by using pentavalent iodine reagents in combination with tetraethylammonium bromide.
Chaudhari K
Synlett, 18, 2815-2818 (2007)
Oxidative Conversion of ?, ?-Disubstituted Acetamides to Corresponding One-Carbon-Shorter Ketones Using Hypervalent Iodine (?5) Reagents in Combination with Tetraethylammonium Bromide.
Bellale E
The Journal of Organic Chemistry, 73(23), 9473-9475 (2008)
A mild, chemoselective oxidation of sulfides to sulfoxides using o-iodoxybenzoic acid and tetraethylammonium bromide as catalyst.
Shukla V
The Journal of Organic Chemistry, 68(13), 5422-5425 (2003)
o-Iodoxybenzoic acid-and tetraethylammonium bromide-mediated oxidative transformation of primary carboxamides to one-carbon dehomologated nitriles.
Bhalerao D
The Journal of Organic Chemistry, 72(2), 662-665 (2007)
Hydrothermal crystallization of zeolite beta using tetraethylammonium bromide.
Eapen M
Zeolites, 14(4), 295-302 (1994)