Merck
T7408
Sigma-Aldrich
重炭酸トリエチルアンモニウムバッファー
1.0 M, pH 8.5±0.1
別名:
炭酸水素トリエチルアンモニウムバッファー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
Beilstein:
3624751
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
形状
liquid
品質水準
保管条件
(Tightly closed)
濃度
1.0 M
colorless
pH
8.5±0.1
密度
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
suitable for LC-MS
suitable for mass spectrometry
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
microbiology
sample preparation
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC(O)=O.CCN(CC)CC
InChI
1S/C6H15N.CH2O3/c1-4-7(5-2)6-3;2-1(3)4/h4-6H2,1-3H3;(H2,2,3,4)
InChI Key
AFQIYTIJXGTIEY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
重炭酸トリエチルアンモニウムバッファーは、イオン交換クロマトグラフィーおよび電気泳動で使用されます
。また、本化合物は以下の用途に使用されています:
  • トリプシン消化
  • 溶解バッファーの成分
  • タンパク質定量のためのバッファーのpHの調整
イオン交換クロマトグラフィーや電気泳動に使用するバッファー。
生物化学的/生理学的作用
重炭酸トリエチルアンモニウムバッファーは、エレクトロスプレー質量分析のためのオリゴヌクレオチド精製に有用です。また、本化合物はトリプシン消化バッファーに利用されています。
その他情報
メルクのさまざまな生化学物質製品に関して詳細な情報をお求めの場合には、このフォームにご入力ください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
T7408-500ML:
T7408-BULK:
T7408-VAR:
T7408-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Differential protein expression analysis of degenerative aortic stenosis by iTRAQ labeling.
Alonso-Orgaz S, et al.
Methods in Molecular Biology, 109-117 (2013)
Identification of Rosmarinic Acid-Adducted Sites in Meat Proteins in a Gel Model under Oxidative Stress by Triple TOF MS/MS.
Tang CB, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(33), 6466-6476 (2016)
Evaluation of the Effect of Trypsin Digestion Buffers on Artificial Deamidation
Hao P, et al.
Journal of Proteome Research, 14(2), 1308-1314 (2015)
Dwayne A Elias et al.
Nucleic acids research, 37(9), 2926-2939 (2009-03-19)
Hypothetical (HyP) and conserved HyP genes account for >30% of sequenced bacterial genomes. For the sulfate-reducing bacterium Desulfovibrio vulgaris Hildenborough, 347 of the 3634 genes were annotated as conserved HyP (9.5%) along with 887 HyP genes (24.4%). Given the large
Stefani N Thomas et al.
iScience, 23(6), 101079-101079 (2020-06-14)
The National Cancer Institute (NCI) Clinical Proteomic Tumor Analysis Consortium (CPTAC) established a harmonized method for large-scale clinical proteomic studies. SWATH-MS, an instance of data-independent acquisition (DIA) proteomic methods, is an alternate proteomic approach. In this study, we used SWATH-MS