Merck
90358
Sigma-Aldrich
酢酸トリエチルアンモニウムバッファー
volatile buffer, ~1.0 M in H2O
別名:
トリエチル酢酸アンモニウムバッファー, バッファー溶液、1 M、pH 7.0(揮発性)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
品質水準
アッセイ
0.95—1.05 mol
形状
liquid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
保管条件
dry at room temperature
濃度
1 M
~1.0 M in H2O
テクニック
electrophoresis: suitable
colorless
屈折率
n20/D 1.357
pH
7.0
6.1
密度
1.002 g/mL at 20 °C
適合性
suitable for chromatography
suitable for protein modification
suitable for separation of small nucleic acid fragments
アプリケーション
detection
diagnostic assay manufacturing
life science and biopharma
sample preparation
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C6H15N.C2H4O2/c1-4-7(5-2)6-3;1-2(3)4/h4-6H2,1-3H3;1H3,(H,3,4)
InChI Key
AVBGNFCMKJOFIN-UHFFFAOYSA-N
詳細
酢酸トリエチルアンモニウムは、TEAAとしても知られる揮発性緩衝液であり、特にペプチドおよびプロテオミクスの研究における種々の生化学的および生物学的用途のバッファーとして広く用いられています。 オリゴヌクレオチドのクロマトグラフ分離におけるイオンペアリング試薬の一般的な選択肢であり、オリゴヌクレオチド合成および精製のための緩衝溶液において重要な役割を果たします。
アプリケーション
酢酸トリエチルアンモニウムは、次の用途で使用されています:
  • プロテオミクス研究のバッファーとして
  • ヌクレオチド糖を分離するための移動相の成分として
  • プロテオミクス研究における糖ペプチド分離のためのバッファーとして
特徴および利点
  • 生物学および生化学の研究に適している
  • すぐに利用できる溶液のため調製時間が不要
その他情報
メルクの生化学製品に関する追加情報については、このフォームに必要事項を入力してください。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
文書ライブラリにアクセスする
Mapping the O-glycoproteome using site-specific extraction of O-linked glycopeptides (EXoO)
Yang W et al.
Molecular Systems Biology, 14, e8486-e8486 (2018)
Sialic acid biosynthesis pathway blockade disturbs neuronal network formation in human iPSC-derived excitatory neurons
Mijdam R et al.
Journal of Neurochemistry, 167, 76-89 (2023)
Single-molecule mRNA detection and counting in mammalian tissue
Lyubimova A, et al.
Nature Protocols, 8(9) (2013)
Weiming Yang et al.
Nature protocols, 15(8), 2589-2610 (2020-07-19)
Protein glycosylation is one of the most common protein modifications. A major type of protein glycosylation is O-GalNAcylation, in which GalNAc-type glycans are attached to protein Ser or Thr residues via an O-linked glycosidic bond. O-GalNAcylation is thought to play
Johannes Zander et al.
Infection and immunity, 76(4), 1333-1339 (2007-12-28)
Thymidine-dependent small-colony variants (SCVs) of Staphylococcus aureus are frequently associated with persistent and recurrent infections in cystic fibrosis patients. The phenotypic appearance of S. aureus SCVs or normal-colony variants (NCVs) is postulated to be affected by the intracellular amount of
資料
Optimized separation of Oligo Standard 6, an internally created HPLC-UV system suitability mix, on Chromolith® RP-18e columns with an evaluation of the effect of flow rates up to 3 mL/min and ion-pairing reagent, TEAA, on the separation.