主要文書
1.08208
Millipore
Triethylammonium acetate buffer solution
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12161700
NACRES:
NA.05
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
品質水準
フォーム
liquid
pH
7.0 (20 °C in H2O)
bp
100 °C
密度
1 g/cm3 at 20 °C
保管温度
15-25°C
詳細
for the purification of chemically synthesized oligonucleotides (1 mol/l) pH 7,0
アナリシスノート
Evaporation residue≤ 0.01 %pH-value (1 mol/l)6.9 - 7.1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3