アッセイ
≥99.8% (GC)
フォーム
liquid
品質
for LC-MS LiChropur™
不純物
≤0.02% water
屈折率
n20/D 1.275 (lit.)
bp
59 °C (lit.)
mp
−4 °C (lit.)
密度
1.596 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.5 ppm
Ca: ≤0.5 ppm
Cu: ≤0.02 ppm
Fe: ≤0.1 ppm
K: ≤2 ppm
Mg: ≤0.1 ppm
Na: ≤10 ppm
適合性
passes test for LC-MS (ESI/APCI pos. < 10 ppb)
SMILES記法
OC(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C3H2F6O/c4-2(5,6)1(10)3(7,8)9/h1,10H
InChI Key
BYEAHWXPCBROCE-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Buffer additive for LC-ESI-MS to separate acidic and basic compounds.
- Eluent additive in the UHPLC-MS/MS method to improve the chromatographic separation of basic and zwitterionic compounds.
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
18127-BULK:
18127-VAR:
18127-50ML:
18127-10ML:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)