安全性情報
14379
Supelco
MSキャリブレーション溶液
API; sodium iodide (2 μg/μL) and cesium iodide (50 ng/μL) in 50/50 2-propanol/water
別名:
質量分析較正標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12000000
NACRES:
NA.21
品質水準
形状
liquid
密度
0.910-0.950 g/mL at 20 °C
適合性
in accordance for LC-MS
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
アプリケーション
  • 腫瘍学における治療薬モニタリング: MS 校正溶液は、ヒト血漿および脳脊髄液中のプラルセチニブの定量化のための超高性能液体クロマトグラフィー-タンデム質量分析(UPLC-MS/MS)法の開発と検証に不可欠であり、腫瘍学における治療薬モニタリングを強化します(Zhao et al., 2024)。
  • 連続均一液相マイクロ抽出: 尿中の脂肪族アミンの分析では、深共晶溶媒の原位置調製に基づく MS キャリブレーションソリューションを利用する新しいマイクロ抽出技術が、ガスクロマトグラフィー質量分析(GC-MS)アプリケーションの進歩を示しています(Shagaghipour et al., 2024)。
  • 医薬品中の毒性物質の検出: MS キャリブレーションソリューションは、ガスクロマトグラフィータンデム質量分析を使用して小児用シロップ中のエチレンとジエチレングリコールを選択的に定量するのに役立ち、製品の安全性と医薬品基準への準拠を保証します(Altamimy et al., 2024)。
  • 生物学的同等性研究: LC-MS/MS 法における MS キャリブレーション溶液の適用により、ヒト血漿中のボノプラザンフマル酸塩の迅速な検出と検証が容易になり、臨床薬理学における生物学的同等性研究の実施に重要となります(Chen et al., 2024)。
  • 重金属の電気化学的検出:MS 校正溶液は、高速スキャンサイクリックボルタンメトリーによるカドミウムの電気化学的検出のために、金ナノ粒子で炭素繊維マイクロ電極を修飾する際に使用され、環境モニタリングと公衆衛生安全における有用性が強調されています(Manring et al., 2024)。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F
引火点(℃)
22 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
14379-VAR:
14379-30ML:4548174004302
14379-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Heeseon An et al.
Molecular cell, 74(5), 891-908 (2019-04-23)
Cells respond to nutrient stress by trafficking cytosolic contents to lysosomes for degradation via macroautophagy. The endoplasmic reticulum (ER) serves as an initiation site for autophagosomes and is also remodeled in response to nutrient stress through ER-phagy, a form of
資料
MALDI-TOF MS is a tool for confirming end group identity & transformations, verifying successful & complete conjugation. Functionalized polymers enable a quick & efficient route for synthesis of various polymer conjugates for many applications if apt end group is present.